Läs mer
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 15731667
Change view
Stängningsstorlek:
DIN 51
Kapacitet (metrisk):
10 L
Mått (L x B x H):
232 x 194 x 303 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Stängningsstorlek Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15731667 DIN 51 10 L 232 x 194 x 303 mm Paket med 80
1 options
Produktkod. 15731667 Leverantör Verenigde Kunststof Bedrijven™ Leverantörsnummer 202410
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stängningsmaterial: HDPE
  • HDPE-dunkar
  • Stabilitet under transport
  • Staplingsbar
  • Säker förvaring
  • FN-godkänd
  • Livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad 3H1/Y1.9
Stängningsfärg Grå
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek DIN 51
Diameter (metrisk) Innerhals 44,0± 0,5 mm
Mått (L x B x H) 232 x 194 x 303 mm
Material HDPE
Antal per förpackning 20 Pk.
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär