Läs mer
Verenigde Kunststof Bedrijven™ HDPE, Jerry Can
Produktkod. 15751667
Change view
Stängningsstorlek:
DIN 61
Kapacitet (metrisk):
25 L
Mått (L x B x H):
290 x 264 x 445 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Produktkod. Stängningsstorlek Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15751667 DIN 61 25 L 290 x 264 x 445 mm Paket med 36
1 options
Produktkod. 15751667 Leverantör Verenigde Kunststof Bedrijven™ Leverantörsnummer 202465
Beräknad leverans: 08-12-2026
Stängningsmaterial: HDPE
  • HDPE-dunkar
  • Stabilitet under transport
  • Staplingsbar
  • Säker förvaring
  • FN-godkänd
  • Livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certifikat och efterlevnad 3H1/Y1.9
Stängningsfärg Grå
Stängningsmaterial HDPE
Stängningsstorlek DIN 61
Diameter (metrisk) Innerhals 49,0± 0,3 mm
Mått (L x B x H) 290 x 264 x 445 mm
Material HDPE
Antal per förpackning 6 Pk.
Produkttyp Jerry Can
Form Rektangulär