Läs mer
Buerkle™ HDPE lock för rund badkar
Produktkod. 10422372 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
370 mm
460 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10422372
Brand: Buerkle™ 34820751
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ HDPE lock för rund badkar är lämplig att använda med Buerkle™ Badkar.
  • Tillbehör för runda badkar
  • Kemisk beständighet
  • Lämplig för mat
  • Tillverkad av HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Lock
Material Polyeten
Diameter (metrisk) Yttre 460 mm
För användning med (utrustning) För runda badkar
Kvantitet 1 st