Läs mer
Ratiolab™ HDPE Macro Pasteur Pipet
Beskrivning
- Ingen risk för korskontaminering eller överföring
- Ingen risk för att glaset går sönder med risk för utsläpp av smittsamt material
- Transparent polyetenkonstruktion
- Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
- Mjuk, elastisk glödlampa
- Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
- Tydligt synliga präglade graderingar
- Gassteriliserad och individuellt förpackad
- BSE-fri
- Kan användas till mat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Matanalys |
| Kvantitet | 500 pack |
| Volym (metrisk) | 3 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Typ | Pasteurpipett |