Läs mer
Masterflex™ HDPE hanrörsadapter med hullingar
Produktkod. 11785479
För användning med:
1/2 NPT(M) Gänga x 1/2 tum slang ID
1/2 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
1/4 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
1/8 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 5/8 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 1/2 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
Trådstorlek:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11785479
Brand: Masterflex™ 3062146
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För snabb och enkel anslutning av vätskebanor i laboratoriet utan användning av verktyg.
  • Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en tätning som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
  • Finns i en mängd olika konfigurationer för att möta dina behov
  • Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
  • Sterilisering endast med etylenoxid
  • Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Material HDPE
För användning med 1/4 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Steriliseringsmetod Etylenoxid
Trådstorlek 1/4 NPT(M)
Form Rak
Produkttyp Hullingförsedd montering