Läs mer
Masterflex™ HDPE hanrörsadapter med hullingar
För användning med:
1/2 NPT(M) Gänga x 1/2 tum slang ID
1/2 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
1/4 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
1/8 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
3/4 NPT(M) Gänga x 5/8 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 1/2 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 1/4 tum slang ID
3/8 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID
Trådstorlek:
1/2 NPT(M)
1/4 NPT(M)
1/8 NPT(M)
3/4 NPT(M)
3/8 NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Sätt den flexibla slangen eller slangen på hullingen för att skapa en tätning som vanligtvis håller tryck upp till 30 psi (2 bar)
- Finns i en mängd olika konfigurationer för att möta dina behov
- Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
- Sterilisering endast med etylenoxid
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 3/4 NPT(M) Gänga x 3/8 tum slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Trådstorlek | 3/4 NPT(M) |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |