Läs mer
Masterflex™ NPT Hangängade adaptrar, HDPE
Produktkod. 11765788
För användning med:
1/4 x 3/16 tum slang ID
1/8 x 3/16 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11765788
Brand: Masterflex™ 3170204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera dessa enkla, ekonomiska HDPE-hangängade adaptrar med flexibla slangar för användning i dina lågtrycksapplikationer (vanligtvis mindre än 30 psi). NPT HDPE hangängade adaptrar glider in i mjuka slangar. Slangens elasticitet håller fast slangen på kopplingen för lågtrycksinstallationer.
  • Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
  • Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
  • Mycket bra kemikaliebeständighet
  • Temperaturområde: -53 till 65 °C
  • Sterilisera med etylenoxid
Specifikationer
Material HDPE
För användning med 1/8 x 3/16 tum slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Produkttyp Hullingförsedd montering