Läs mer
Masterflex™ Hane röradapter Polyetenkopplingar
För användning med:
Passar 1/4 tum x 3/8 tum. ID-slang
Passar 1/8 x 1/4 tum. ID-slang
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Finns i en mängd olika material och konfigurationer
- Anpassar sig från en NPT hantråd till en slanghulling
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | Passar 1/4 tum x 3/8 tum. ID-slang |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Trådstorlek | NPTM 0,25 tum. |
| Form | Rak |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 85 °C |
| Produkttyp | Hangängad adapter |