Läs mer
VITLAB™ HDPE mätskopa
Kapacitet (metrisk):
110 ml
350 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Konisk form med avsmalnande fyllningskant
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 350 ml |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Mätskopa |
| För användning med (applikation) | Lämplig som vägning |
| Material | HDPE |