Läs mer
Kartell™ Tungväggiga flaskor med smal hals, HDPE
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
50 L
Dimensione della confezione:
Paket med 2
Paket med 4
Descrizione
- Mycket motståndskraftig
- O-ringstätningslock gör den tät
- Locket kan kopplas ner för ökad säkerhet
- Inkluderar bärhandtag
- Lämplig för livsmedel
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Beskrivning | Med O-ringstätningslock |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Inkluderar | Stängning, bärhandtag |
| Material | HDPE |
| Mun stil | Smal |
| Hals stil | Smal |
| Antal per förpackning | 4 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto