Läs mer
Buerkle™ HDPE smalhalsad fyrkantig flaska med skruvlock
Produktkod. 15435564 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15435564
Brand: Buerkle™ 03321000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ HDPE smalhalsad fyrkantig flaska med skruvlock är en kostnadseffektiv flaska för packning och förvaring av vätskor.
  • HDPE, transparent, spricksäker
  • Speciellt märkningsområde för etiketter eller manuell skrift
  • Lämplig som engångsflaska
  • Läcksäker
  • Med skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 89 x 66 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 17.5 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Skruvlock
Material HDPE
Längd (metrisk) 89 mm
Kvantitet 1
Bredd (metrisk) 66 mm
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Stängningsfärg Genomskinlig
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Fyrkantig
Höjd (metrisk) 230 mm
Produkttyp Fyrkantig flaska med smal mun
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock