Läs mer
Kautex™ HDPE öppen trumma
Produktkod. 10568671
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
313 mm
398 mm
493 mm
Kapacitet (metrisk):
30 l
60 l
120 l
Höjd (metrisk):
518 mm
620 mm
800 mm
Inkluderar:
Lock, klämring
Lock, klämring och handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Kapacitet (metrisk) Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10568671 398 mm 60 l 620 mm Lock, klämring och handtag Varje
10199750 493 mm 120 l 800 mm Lock, klämring Varje
10400932 313 mm 30 l 518 mm Lock, klämring och handtag Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10568671 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000090867
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 SEK
    319.98 SEK / Paket med 1
    Save 65.02 SEK
    16% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med HDPE för utmärkt kemikaliebeständighet. Kautex™ HDPE Open Top-trummor ger robust, pålitlig förvaring för stora kvantiteter.
  • FN-godkännande för fasta ämnen
  • Uppfyll GGVS/GGVEs föreskrifter för transport av fasta ämnen med en densitet på minst 1,5 g/ccm
  • Levereras med PE-lock och galvaniserad klämring
Användningsområden:
  • lagring
  • överföra
  • transport
  • förfogande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Omärkt
Produkttyp Öppna Top Trumma
Förslutningstyp Lock
Kapacitet (metrisk) 60 l
Färg Blått
För användning med (applikation) Lagring, överföring, transport, bortskaffande
Material HDPE
Inkluderar Lock, klämring och handtag
Höjd (metrisk) 620 mm
Diameter (metrisk) Yttre 398 mm