Läs mer
Ratiolab™ HDPE Pasteurpipett
Produktkod. 10182772
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Längd (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Längd (metrisk) Sterilitet unitSize
10182772 1.5 mL 230 mm Icke-steril -
10799823 1 mL 144 mm Icke-steril Paket med 500
10185742 1 mL 144 mm Sterila -
10789823 1 mL 150 mm Sterila Paket med 500
10201351 1 mL 150 mm Icke-steril Paket med 500
10178111 3 mL 155 mm Icke-steril Paket med 500
12623165 6 mL 148 mm Icke-steril -
10145792 10 mL 300 mm Icke-steril Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10182772 Leverantör Ratiolab™ Leverantörsnummer 2600120
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för enkel och säker vätskehantering. Ratiolab™ HDPE Pasteurpipetter har en yta med låg affinitet som minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
  • Ingen risk för korskontaminering eller överföring
  • Ingen risk för att glaset går sönder med risk för utsläpp av smittsamt material
  • Transparent polyetenkonstruktion
  • Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
  • Mjuk, elastisk glödlampa
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Tydligt synliga präglade graderingar
  • BSE-fri
  • Kan användas till mat
Specifikationer
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Matanalys
Kvantitet 400 pack
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 230 mm
Typ Pasteur Pipette