Läs mer
Ratiolab™ HDPE Pasteurpipett
Produktkod. p-8012526
Volym (metrisk):
1 mL
1.5 mL
3 mL
6 mL
10 mL
Längd (metrisk):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10799823
Brand: Ratiolab™ 2600181
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för enkel och säker vätskehantering. Ratiolab™ HDPE Pasteurpipetter har en yta med låg affinitet som minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner genom bindning.
  • Ingen risk för korskontaminering eller överföring
  • Ingen risk för att glaset går sönder med risk för utsläpp av smittsamt material
  • Transparent polyetenkonstruktion
  • Inert mot biologiska vätskor och de flesta syror
  • Mjuk, elastisk glödlampa
  • Gradfri öppning för snygg, ren och exakt dispensering
  • Tydligt synliga präglade graderingar
  • BSE-fri
  • Kan användas till mat
Specifikationer
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Matanalys
Inkluderar Exakt formad aspirator och sugkula
Kvantitet 500 pack
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 144 mm
Typ Pasteur Pipette