Läs mer
Qorpak Fyrkantiga kannor, högdensitetspolyeten
Produktkod. 11860060 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11860060 2 L Paket med 50
1 options
Produktkod. 11860060 Leverantör Qorpak Leverantörsnummer 0608900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1828.74 SEK / Paket med 50
    Save 51.26 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Dessa HDPE fyrkantiga kannor är prissatta för engångsbruk.
  • Den smala munnen och vattentäta polypropen (PP) locket förhindrar spill.
  • Inbyggt handtag möjliggör enkel hällning.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 L
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 3 tum
Material Polyeten, HDPE
Kvantitet 50 Pk.
Bredd (metrisk) 9.95 cm
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Höjd (metrisk) 22.96 cm
Bredd (engelska) 3,92 tum.
Höjd (engelska) 9,04 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400
Diameter (metrisk) 7.6 cm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Form Rund kanna
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Kanna