Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Engångs-HDPE-pulverlansar
BIOPHARMA
Produktkod. 11965846 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
170 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11965846 170 ml Paket med 20
11945846 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965846 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8063H1000S
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Idealiskt för att ta ett tvärsnittsprov genom ett bulkpulver. Sampling Systems™ SteriWare™ Engångspulver Lance är snabbt och enkelt att använda.
Nyckelfunktioner:
  • Monterad och packad i ett renrum av klass 100 000
  • Individuellt påsad
  • Tillverkad av FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011 enligt HDPE
  • BSE/TSE-fri
  • Fullständig batchspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10-6)
  • Lämplig för användning i ATEX områden
  • Finns i 3 olika längder
Drift:
  • Tryck in provtagaren i produkten, rotera provtagaren och dra sedan ut den.
  • Deponera provet i en lämplig behållare.
  • Lägg den använda provlappen i den ursprungliga plastpåsen och släng den.
Varför använda en SteriWare™ engångsprovsmakare?
  • Ingen korskontaminering – Alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från påsen.
  • Ingen rengöring  – Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringskontroll.
  • Hög kvalitet – Våra SteriWare™ produkter tillverkas/formas/packas i ett renrum av klass 100 000 i England. Se produktens överensstämmelsecertifikat och tekniska specifikationsblad för mer information.
  • Fullständig dokumentation  – Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar överensstämmelsecertifikat och bestrålningscertifikat (där det är tillämpligt). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och låda.
  • Kostnadseffektivt  – Att ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enhet sparar tid och pengar.
  • Tillgänglig steril  – De flesta SteriWare™ produkter finns tillgängliga försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL 10-6. Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Powder Lance
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 170 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad FDA:s godkända klass följer CFR 177.1520
För användning med (applikation) För sammanhängande och lite fritt flytande puder
Längd (metrisk) 950 mm