Läs mer
Fisherbrand™ HDPE, rektangulär Carboy med tapp
Produktkod. 13438039 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13438039 9 L Varje
13408039 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13438039
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens; Färg: Vit
Carboys Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens.
Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens
  • Hållbar konstruktion för lång livslängd
  • Gjutna graderingar för 1 gallon och 51 steg
  • Val av material för allmänt bruk eller autoklaverbarhet
  • Utrymmesbesparande rektangulär design
  • Bred munstängning möjliggör enkel påfyllning och rengöring
  • Carboys med tappar inkluderar en slanghullingsinsats för att rymma -+ till 5/16-tum. ID-slang.
  • Tapppip utan adapter passar 5/8-tum. ID-slang
  • Material uppfyller FDA-kraven för livsmedelsanvändning och USP VI-kriterier (icke-giftig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certifikat och efterlevnad FDA, USP VI
Färg Vitt
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Carboy med tapp
Form Rektangulär