Läs mer
Fisherbrand™ HDPE, rektangulär Carboy med tapp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Unit Size:
Varje
Description
Carboys Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens.
Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens
- Hållbar konstruktion för lång livslängd
- Gjutna graderingar för 1 gallon och 51 steg
- Val av material för allmänt bruk eller autoklaverbarhet
- Utrymmesbesparande rektangulär design
- Bred munstängning möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Carboys med tappar inkluderar en slanghullingsinsats för att rymma -+ till 5/16-tum. ID-slang.
- Tapppip utan adapter passar 5/8-tum. ID-slang
- Material uppfyller FDA-kraven för livsmedelsanvändning och USP VI-kriterier (icke-giftig)
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP VI |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens |
| Material | HDPE |
| Mun stil | Bred |
| Produkttyp | Carboy med tapp |
| Form | Rektangulär |