Läs mer
SCAT HDPE säkerhetstrattar med gångjärnslock
Produktkod. 10620251 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
Med gångjärnslock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10620251
Brand: SCAT 107670
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De SCAT säkerhetstratt med gångjärnslock är designad för att spara utrymme och är lätt att hantera. Tack vare det gångjärnsförsedda locket som stängningsmekanism kan även mycket små mängder och trögflytande flytande avfall lätt tömmas. Det gångjärnsförsedda locket kan stängas efter användning, vilket undviker avdunstning.
De SCAT säkerhetstratt med gångjärnslock är designad för att spara utrymme och är lätt att hantera. Tack vare det gångjärnsförsedda locket som stängningsmekanism kan även mycket små mängder och trögflytande flytande avfall lätt släppas ut. Der Klappdeckel kann nach der Nutzung geschlossen werden, was Ausdunstungen Die Verschraubungen sind frei drehbar - dies erleichtert das Aufschrauben des Trichters. Alla Trichter är från schwarzem PE-HD, elektriska ledfähig och mit einem Erdungskabel versehen, zur sicheren Erdung des Trichters. Smutssilen fungerar som extra stänkskydd.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 330 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 240 mm
Färg Rött
Beskrivning Trådstorlek: S 60/61;;en;
Inkluderar Med gångjärnslock
Kvantitet 1 st
Produkttyp Säkerhetstratt