Läs mer
KARTELL HDPE skruvlock
Beskrivning
- Standardiserade skruvlock för PP-flaskor DIN 168
- Lämplig för flaskor med GL45-hals och Kartells flaskkoder 1612 och 1614.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | HDPE |
| Kvantitet | 1 pc. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL45 |
| Halsfinish | 61 mm |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 168 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Visa mer |