Läs mer
Kautex™ HDPE, skruvförslutning med manipuleringssäker ring (röd)
Beskrivning
- Skruvförslutning
- HDPE
- Säkerhetssäker ring
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Inkluderar | Manipulationskontrollring |
| Material | HDPE |
| Trådstorlek (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | 2, 2,5, 3, 6, 8 L Jerrycan |
| Produkttyp | Skruvstängning |