Läs mer
Kautex™ HDPE, skruvförslutning för Carboy med stoppkran
:
Naturlig; Med röd kran, För användning med 5 och 10 L dunkar
Beskrivning
- HDPE
- Naturlig färg
- Med avstängningskran, röd
- Carboy tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certifikat och efterlevnad | DIN50 |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | För användning med 5 och 10 L jerrycans |
| Material | HDPE |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Produkttyp | Skruvstängning med stoppkran |