Läs mer
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Kapacitet (metrisk):
5 L
Beskrivning
- Tillverkad av HDPE
- För förslutningsstorlekar DIN 55/51
- FN-godkännande för: 2,5 till 5 L och 10 till 30 L dunkar
- Kan användas för nästan alla ändamål
- Tillämpningar inkluderar lagring, förpackning och transport
- Finns i blå eller naturlig färg
- Omfattande utbud av stängningstillbehör underlättar mångsidig användning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certifikat och efterlevnad | Referensförsäkran om överensstämmelse |
| Förslutningsfoder | Ofodrad |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Stängningsstorlek | 55 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Förvaring, förpackning, transport |
| Visa mer |