Läs mer
Kartell™ HDPE standardiserade skruvlock
Produktkod. 12697765
Trådstorlek (metrisk):
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 12697765
Brand: Kartell™ 1580000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högdensitetspolyeten, en av de mest mångsidiga plasterna, vilket gör den lätt men ändå mycket stark. Kartell™ HDPE standardiserade skruvlock används för att tätt täta en Kartell™ PE-flaska, minskar risken för spill.
  • Tillverkad av HDPE (högdensitetspolyeten)
  • För användning med PE-flaskor DIN 168
  • Lätt att använda skruvlock
Specifikationer
Färg Vitt
Material HDPE
Skruvmaterial HDPE
Produktlinje Lock
Trådstorlek (metrisk) GL 18
Halsfinish 58 mm
Produkttyp HDPE skruvlock
För användning med (utrustning) Kartell™ Flaskor 15801 - 15821