Läs mer
Cole-Parmer™ Deep Ledge Utility Cart
Produktkod. 12355709
Change view
Bärande kapacitet (metrisk):
181 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bärande kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12355709 181 kg Varje
1 options
Produktkod. 12355709 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 4730018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9640.00 SEK
    6371.95 SEK / Paket med 1
    Save 3268.05 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Använd dessa hållbara verktygsvagnar för en mängd olika allmän laboratorieförvaring och transport. Cole-Parmer™ Deep Ledge Utility Cart tillverkad av en tuff, högdensitetspolyeten och ger utmärkt kemisk resistens mot de flesta ämnen, inklusive de flesta syror och baser
  • Mycket slitstark, tillverkad av emaljerat ståldäck och vinkelstödram med tuffa HDPE-hyllor
  • 2 och 3 hyllvagnar tillverkade med Microban™ , en antimikrobiell produkt som skyddar hyllor från bakterier, mögel och mögel
  • Släta, torka rena hyllor har en djup, 44,5 mm läpp som innehåller spill
  • Mitthyllor med 3 och 4 hyllmodeller justeras i steg om 25,4 mm
  • Med svängbara hjul
  • Handtaget sträcker sig 711 mm över däck
  • Kapacitet 181 kg
Specifikationer
Produkttyp Vagn
Höjd (metrisk) 1041.4 mm
Längd (metrisk) 831.85 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 181 kg
Antal hjul 1