Läs mer
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Mått (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifications
Specifications
| Typ | Storage Bin |
| Material | HDPE |
| Färg | Gult |
| Form | Rectangular |
| För användning med | Feed and Roller Conveyor |
| För användning med (applikation) | Food Storage |
| Serie | 6 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 230 x 140 x 130 mm |
| Längd (metrisk) | 230 mm |
| Show More |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.