Läs mer
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Produktkod. 10358922
Encompass_Preferred
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Mått (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10358922
Brand: Kappes Systeme™ 6004.00.0352
Bara null kvar
Specifikationer
Typ Storage Bin
Material HDPE
Färg Gult
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Serie 5
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 290 x 140 x 130 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.