Läs mer
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Produktkod. 10432542
Encompass
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Mått (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10432542
Brand: Kappes Systeme™ 6004.00.0451
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Specifikationer
Typ Storage Bin
Material HDPE
Färg Rött
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Serie 6
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 230 x 140 x 130 mm
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 140 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.