Läs mer
Akro-Mils Mesh-Walled Storage Container, HDPE, stapelbar
Produktkod. 11750199 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
24 x 16 x 12 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
11750199 24 x 16 x 12 tum. Varje
1 options
Produktkod. 11750199 Leverantör Akro-Mils Leverantörsnummer 4753010
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HDPE, stapelbar mesh-Walled Storage Container har handtag som gör det lätt att lyfta.
  • Hållbara, korrosionsbeständiga HDPE-behållare har nätsidor och botten för enkel visning, sköljning och torkning.
  • Raka sidor möjliggör stabil stapling - alla fyra storlekarna staplas ihop.
Specifikationer
Typ Förvaringsbehållare
Material HDPE
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 45 lb.
Kapacitet (metrisk) 20 kg
Stil Staplingsbar
Kvantitet 1 st
Mått (L x B x H) 24 x 16 x 12 tum.
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 61 cm
Bredd (engelska) 16 tum
Bredd (metrisk) 40.64 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30.5 cm
Vikt (metrisk) 0.8 kg