Läs mer
Masterflex™ Rak anslutning med hullingar, HDPE
Beskrivning
- Designad för snabb och enkel montering utan verktyg
- Mycket bra kemikaliebeständighet
- Temperaturområde: -53 till 65 °C
- Sterilisera med etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 1/2 tums slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |