Läs mer
Masterflex™ Rak anslutning med hullingar, HDPE
Beskrivning
- Designed for quick and easy assembly without tools
- Very Good chemical resistance
- Temp range: - 53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 1/4 tums slang-ID |
| Förpackningsmängd | 10 Pack |
| Produkttyp | Barbed Fitting |