Läs mer
BRAND™ HDPE-adapter för raka rör
Handla allt Brand Produkter
Slangstorlek:
11 till 14 mm ID
18 till 20,5 mm ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Högdensitetspolyetenkonstruktion
- Rak slangadapter inkluderar en stor och liten ände för att rymma många storlekar.
- Slanghullingar ger en säker passform.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| Total längd (metrisk) | 66 mm |
| För användning med | 8 till 10/11-14 mm slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Slangstorlek | 11 till 14 mm ID |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Slangadapter |