Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ HDPE Silkorg
Produktkod. 11754133
Change view
Material:
Polyeten
Produktkod. Material
11754133 Polyeten
1 options
Produktkod. 11754133 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer H167030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2830.00 SEK
    2513.13 SEK / Paket med 1
    Save 316.87 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-01-2027
Perforerade silkorgar av polyetenplast möjliggör snabb fyllning och tömning
  • Praktisk för batchsköljning och transport av laboratorieartiklar samt sila eller filtrera stora partiklar
  • Kemiskt resistent; tål syror och alkalier
  • Servicetemperatur upp till 82 °C (180 °F)
  • Perforeringarna är 2 mm (0,080 tum)
  • Remhandtaget höjs 10 cm (4 tum) ovanför kanten
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polyeten
För användning med (applikation) För doppning av delar eller silning av stora partiklar
Temperaturområde (metriskt). 82 °C
Diameter (metrisk) Yttre 127 mm
Diameter (metrisk) Well 2 mm
Inkluderar Rem handtag
Produkttyp Silkorg
Diameter (metrisk) Inre 108 mm
Höjd (metrisk) 127 mm