Läs mer
Masterflex™ HDPE T-kontakt hullingförsedda beslag
För användning med:
1/4 tum slang ID
3/16 tum slang ID
3/4 tum slang ID
3/8 tum slang ID
5/16 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Använd med lågtrycksapplikationer, vanligtvis mindre än 30 psi (2 bar)
- Tillverkad av kvalitets HDPE
- Sterilisering endast med etylenoxid (ETO).
- Komplett utbud av standardstorlekar tillgängliga
- Levereras i förpackningar om 10 st
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 1/4 tum slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid |
| Form | T-form |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |