Läs mer
Sampling Systems™ HDPE tumrörspipett
BIOPHARMA
Produktkod. 11949206 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11949206
Brand: Sampling Systems™ 5055A50S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tubepipetter är ett ekonomiskt sätt att prova vätskor med låg viskositet. HDPE-konstruktion gör dem idealiska för användning med ett brett utbud av kemikalier.
Nyckelfunktioner:
  • Tillverkad med HDPE
  • Individuellt förpackad
  • FDA-överensstämmande material
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Finns steriliserad av gamma
Drift:
  • Tryck tummen på röret tills du är på provtagningsdjupet
  • Lyft tummen tills nivåerna utjämnas
  • Tryck tummen på röret för att försluta provet
Specifikationer
Produkttyp Tummen Tube Pipett
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad FDA godkänd CFR 177.1520, överensstämmer med EU:s regler 10/2011
Längd (metrisk) 1000 mm