Läs mer
Cole-Parmer™ Rektangulär verktygsbricka i högdensitetspolyeten
Produktkod. 15329433 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
38,1 x 16,5 x 10,2 cm (15 x 6,5 x 4 tum)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15329433 38,1 x 16,5 x 10,2 cm (15 x 6,5 x 4 tum) Varje
1 options
Produktkod. 15329433 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0671310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    757.00 SEK
    746.85 SEK / Paket med 1
    Save 10.15 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Rektangulär högdensitetspolyeten (HDPE) bricka med yttre flänskant förenklar hantering och rengöring. NSF-certifierad, USDA-godkänd.
  • 1 års garanti.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certifikat och efterlevnad NSF Auktoriserad
Mått (L x B x H) 38,1 x 16,5 x 10,2 cm (15 x 6,5 x 4 tum)
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (metrisk) 38.1 cm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Inkluderar Yttre flänsad fälg
Längd (engelska) 15 tum
Antal per förpackning 1 st.
Höjd (engelska) 4 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 6,5 tum.
Kapacitet (engelska) 0,75 gal.