Läs mer
Cole-Parmer™ HDPE-rör
Produktkod. 11759998
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6,4 mm
9,6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11759998 9,6 mm Varje
11730239 6,4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11759998 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9550106
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material HDPE
Diameter (metrisk) Yttre 9,6 mm
Total längd (metrisk) 30.48 m
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med (applikation) Allmänt labb och industriell användning
Min. Driftstemperatur (metrisk) -75 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 272 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 66 °C