Läs mer
Buerkle™ HDPE UN-flaska med PR Säkerhetsförslutning med PTFE-tätning
Produktkod. 11896483 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11896483 1000 mL Varje
17290564 500 mL -
17200574 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11896483 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.35 SEK
    75.67 SEK / Paket med 1
    Save 8.68 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna flaska minskar förpackningskostnaderna! UN testad och godkänd. Flaska av HDPE, läckagesäker, komplett med PR manipuleringssäker stängning med PTFE-tätning. Flaskorna är utmärkta för förpackningsändamål, provtagning, sändning av prover, förvaring och frakt via posten.
  • Absolut tätt
  • Med FN-godkännande för vätskor
  • Genomskinlig
  • Klockformade lock med eller utan avgasning på begäran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
Inkluderar PP manipuleringssäker förslutning med PTFE-tätning
Material HDPE
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 212 mm