Läs mer
Buerkle™ HDPE universella lagringsbehållare
Produktkod. 31908700 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 L
40 L
60 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31908700 40 L
31908696 30 L
31908698 60 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31908700 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34180148
I lager
Praktiska förvaringsbehållare med slutna greppkanter för säker transport av hällbart eller flytande innehåll
  • Locket är tillverkat av högkvalitativ HDPE och imponerar med sin robusthet, hållbarhet och precisa passform.
  • Locket kan monteras enkelt och tas bort lika snabbt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Lagringsbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 40 L
Längd (metrisk) 400 mm
Längd (metrisk) Interiör 540 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) 215 mm
Höjd (metrisk) interiör 213 mm