Läs mer
Buerkle™ HDPE universella förvaringsbehållare
Produktkod. 10434492 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
29 l
48 l
94 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10434492
Brand: Buerkle™ 34180194
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Praktiska förvaringsbehållare med stängda greppkanter för säker transport av hällbart eller flytande innehåll. Rundade innerkanter och släta inre ytor för enkel rengöringsbar användning inom livsmedels-/hygiensektorn.
  • HDPE, vit
  • Kan staplas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 94 l
Certifikat och efterlevnad Förordning (EG) nr 1935/2004, förordning (EU) 10/2011
Beskrivning Slät inre finish
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
För användning med (applikation) Livsmedels- och hygiensektorn
Monteringstyp Staplingsbar
Produkttyp Förvaringsbehållare
Längd (metrisk) 660 mm
Bredd (metrisk) 450 mm
Höjd (metrisk) 410 mm
Höjd (metrisk) interiör 400 mm