Läs mer
Buerkle™ HDPE universella förvaringsbehållare
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
29 l
48 l
94 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- HDPE, vit
- Kan staplas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 48 l |
| Certifikat och efterlevnad | Förordning (EG) nr 1935/2004, förordning (EU) 10/2011 |
| Beskrivning | Slät inre finish |
| Färg | Vitt |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| För användning med (applikation) | Livsmedels- och hygiensektorn |
| Monteringstyp | Staplingsbar |
| Produkttyp | Förvaringsbehållare |
| Längd (metrisk) | 660 mm |
| Visa mer |