Läs mer
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engångsprovtagare
Beskrivning
- Ergonomiskt handtag
- Inga tätningar
- HDPE
- Renrum tillverkade, individuellt förpackade
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
- Öppningsdiameter 10 mm
- Ø21 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ViscoDispo provtagare |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Beskrivning | Individuellt förpackade |
| Typ av handtag | Ergonomi |
| Kapacitet (engelska) | 3.38 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Ta prover av högviskösa media |
| Visa mer |