Läs mer
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engångsprovtagare
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
För användning med (applikation):
För högviskösa medier upp till max 100 000 cP
Ta prover av högviskösa media
Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Ergonomiskt handtag
- Inga tätningar
- HDPE
- Renrum tillverkade, individuellt förpackade
- Eventuellt steriliserad med gammastrålar
- Öppningsdiameter 10 mm
- Ø21 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ViscoDispo provtagare |
| Material | HDPE |
| Beskrivning | Individuellt förpackade |
| Typ av handtag | Ergonomi |
| Kapacitet (metrisk) | 200 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Visa mer |