Läs mer
Buerkle™ HDPE ViscoDispo engångsprovtagare
BIOPHARMA
Produktkod. p-8002250
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
200 ml
Längd (metrisk):
500 mm
1000 mm
För användning med (applikation):
För högviskösa medier upp till max 100 000 cP
Ta prover av högviskösa media
Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10286942 100 ml 500 mm Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel Paket med 20
10369212 100 ml 500 mm Ta prover av högviskösa media Paket med 20
10414812 200 ml 1000 mm För högviskösa medier upp till max 100 000 cP Paket med 20
10674293 200 ml 1000 mm Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10286942 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53933321
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De Buerkle™ ViscoDispo engångsprovtagare kan användas för att ta prover av högviskösa media upp till 100 000 mPas. Det ergonomiskt formade handtaget och den mycket stabila dragstången gör det enkelt att dra även trögflytande ämnen.
  • Ergonomiskt handtag
  • Inga tätningar
  • HDPE
  • Renrum tillverkade, individuellt förpackade
  • Eventuellt steriliserad med gammastrålar
  • Öppningsdiameter 10 mm
  • Ø21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ViscoDispo provtagare
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Beskrivning Individuellt förpackade
Typ av handtag Ergonomi
Kapacitet (engelska) 3.38 oz.
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Vätskor, bulkvaror och viskösa medier, Livsmedel
Diameter (engelska) Öppning 0.39 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.83 in.
Diameter (metrisk) öppning 10 mm
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (engelska) 22.28 in.
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.