Beskrivning
- Bred påfyllningsöppning möjliggör enkel rengöring
- Bärhandtag och skruvlock garanterar säker och bekväm transport
- Kan även användas som sedimenteringsbehållare
- Tillverkad av transparent HDPE
- UV-stabiliserad
- Självhäftande blå liter gradering och tappar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1.59 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för livsmedel |
| Förslutningstyp | Skruva |
| Färg | Genomskinlig |
| Mått (L x B x H) | 264 x 132 x 287 mm (D x W x H) |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel, säker och bekväm transport, används som sedimenteringsbehållare |
| Examen | Liter scale available separately |
| Inkluderar | 0,75 tum Gängad kontakt, bärhandtag, skruvlock |
| Visa mer |