Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals med gängad kontakt
Produktkod. 10411381 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10411381
Brand: Buerkle™ 04311030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bredhalsad kapsel med extremt bred påfyllningsöppning (88 mm), lätt att rengöra på insidan, vilket är extra viktigt vid förvaring av känsliga ämnen.
  • Bred påfyllningsöppning möjliggör enkel rengöring
  • Bärhandtag och skruvlock garanterar säker och bekväm transport
  • Kan även användas som sedimenteringsbehållare
  • Tillverkad av transparent HDPE
  • UV-stabiliserad
  • Självhäftande blå liter gradering och tappar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Certifikat och efterlevnad Lämplig för livsmedel
Förslutningstyp Skruva
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel, säker och bekväm transport, används som sedimenteringsbehållare
Examen Liter scale available separately
Inkluderar 0,75 tum Gängad kontakt, bärhandtag, skruvlock
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Jerry Can