Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals med gängad kontakt
Produktkod. 10497951 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Mått (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10497951 11 L 264 x 132 x 426 mm (D x W x H) Varje
10229070 6 L 264 x 132 x 287 mm (D x W x H) Varje
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (D x W x H) Varje
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (D x W x H) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10497951 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 04311010
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Bredhalsad kapsel med extremt bred påfyllningsöppning (88 mm), lätt att rengöra på insidan, vilket är extra viktigt vid förvaring av känsliga ämnen.
  • Bred påfyllningsöppning möjliggör enkel rengöring
  • Bärhandtag och skruvlock garanterar säker och bekväm transport
  • Kan även användas som sedimenteringsbehållare
  • Tillverkad av transparent HDPE
  • UV-stabiliserad
  • Självhäftande blå liter gradering och tappar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,91 gal.
Kapacitet (metrisk) 11 L
Certifikat och efterlevnad Lämplig för livsmedel
Förslutningstyp Skruva
Färg Genomskinlig
Mått (L x B x H) 264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel, säker och bekväm transport, används som sedimenteringsbehållare
Examen Literskala finns separat
Inkluderar 0,75 tum Gängad kontakt, bärhandtag, skruvlock
Material HDPE
Mun stil Bred
Produkttyp Jerry Can