Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals
Produktkod. 10390431 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Djup (metriskt):
264 mm
365 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10390431
Brand: Buerkle™ 04310005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bredhalsad kapsel med extremt bred påfyllningsöppning, lätt att rengöra på insidan, vilket är extra viktigt vid förvaring av känsliga ämnen.
  • Bred påfyllningsöppning möjliggör enkel rengöring
  • Bärhandtag och skruvlock garanterar säker och bekväm transport
  • Kan även användas som sedimenteringsbehållare
  • Tillverkad av transparent HDPE
  • UV-stabiliserad
  • Självhäftande blå liter gradering och tappar finns som tillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 1.59 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certifikat och efterlevnad Lämplig för livsmedel
Stängningsfärg Blått
Stängningsstorlek 88 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Genomskinlig
Djup (metriskt) 264 mm
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel, säker och bekväm transport, används som sedimenteringsbehållare
Examen Liter scale available separately
Höjd (metrisk) med stängning 287 mm
Inkluderar Bärhandtag, skruvlock
Material HDPE
Mun stil Bred
Hals stil Bred
Produkttyp Jerry Can
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 130 mm