Läs mer
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Djup (metriskt):
264 mm
365 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bred påfyllningsöppning möjliggör enkel rengöring
- Bärhandtag och skruvlock garanterar säker och bekväm transport
- Kan även användas som sedimenteringsbehållare
- Tillverkad av transparent HDPE
- UV-stabiliserad
- Självhäftande blå liter gradering och tappar finns som tillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | Lämplig för livsmedel |
| Stängningsfärg | Blått |
| Stängningsstorlek | 88 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Genomskinlig |
| Djup (metriskt) | 365 mm |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |