Description
The HE 99X Max Submarine Unit offers a variety of gel lengths and comb sizes to run exactly the gel you need.
- Cast gels 15cm wide x 10, 15, or 20cm long, with one or two combs
- Comb choices range from 1mL fragment purification sample, to 30-well comb for high-throughput PCR screening
- Adjustable comb back enables to control depth of sample wells
Unit Components:
- Seamless molded high impact plastic buffer tray
- Banana plugs safe from corrosion
- Guard to protect platinum electrodes
- Electrode carrier for simple electrode replacement
- Rugged molded lid with safety guards to protect against electrical hazard
- Large diameter bubble level and leveling feet
- Strain-relieved high voltage power cords
- Red and black details on running trays
- Buffer chamber for orientation
Spécification
Spécification
| För användning med (applikation) | Molekylärbiologi |
| Inkluderar | Seamless molded high impact plastic buffer tray; Banana plugs; Guard to protect platinum electrodes; Rugged molded lid with safety guards to protect against electrical hazard; Large diameter bubble level and leveling feet; High voltage power cords |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?